Tlačiť
Ruthenium(IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
238058-1G 238058-5G
SIAL238058-1GEA 111.91 EUR
SIAL238058-1G SIAL238058-5G
Ruthenium(IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Ruthenium(IV) oxide
Vzorec: O₂Ru
Teplota tavenia: 1200 °C
Hustota: 6,97 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00074857
Číslo CAS: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
OSN: 1479
ADR: 5.1,II