Ruthenium(IV) oxide, anhydrous 99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10816.14
A10816.03
A10816.06
A10816.14EA
2835.54
EUR
A10816.14
A10816.03
A10816.06
Ruthenium(IV) oxide, anhydrous 99.9% (metals basis)
Ruthenium(IV) oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12036-10-1
Molecular Formula: RuO2
Formula Weight: 133.07
Odour: Odourless
Melting Point: 1200° subl.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011210
Vzorec:
O₂Ru Teplota tavenia: 1200 °C (subl.) Hustota: 6,97 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011210 Číslo CAS: 12036-10-1 EINECS: 234-840-6 OSN: 1479 ADR: 5.1,II |