Tlačiť
Ruthenium(IV) oxide, anhydrous 99.5+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ruthenium dioxide, Ruthenium tetroxide
218340010 218340050
ACRO218340010EA 131.97 EUR
ACRO218340010 ACRO218340050
Ruthenium(IV) oxide, anhydrous 99.5+%
Ruthenium(IV) oxide
Vzorec: O₂Ru
Teplota tavenia: 1200 °C
Hustota: 6,97 g/cm³
Číslo MDL: MFCD00074857
Číslo CAS: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Black Powder
Purity ≥99.50 %