Tlačiť
Os EnCat® 40, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
658685-1G 658685-500MG
SIAL658685-1GEA 977.54 EUR
SIAL658685-1G SIAL658685-500MG
Os EnCat® 40, Sigma-Aldrich®
Os EnCat® 40 is osmium tetroxide encapsulated within a porous cross-linked polyurea matrix.
  • extent of labeling: 0.3 mmol/g Os loading
Encapsulated OsO4 catalyst offers safety and handling advantages over conventional OsO4
Vzorec: O₄Os
Teplota varu: 130 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 40 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011150
Číslo CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
OSN: 2471
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,06962