Tlačiť
Osmium(IV) oxide (≥83% Os)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
39497.01 39497.03 39497.06
39497.01EA 173.69 EUR
39497.01 39497.03 39497.06
Osmium(IV) oxide (≥83% Os)
Osmium(IV) oxide
CAS No.: 12036-02-1 Molecular Formula: OsO2 Formula Weight: 222.20 Physical Form: Solid Density: 11.4 Appearance: Black Odour: Chlorine-like MDL No.: MFCD00011150
Vzorec: O₂Os
Hustota: 11,4
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011150
Číslo CAS: 12036-02-1