Osmium(IV) oxide (≥83% Os)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
39497.01
39497.03
39497.06
39497.01EA
173.69
EUR
39497.01
39497.03
39497.06
Osmium(IV) oxide (≥83% Os)
Osmium(IV) oxide
CAS No.: 12036-02-1
Molecular Formula: OsO2
Formula Weight: 222.20
Physical Form: Solid
Density: 11.4
Appearance: Black
Odour: Chlorine-like
MDL No.: MFCD00011150
Vzorec:
O₂Os Hustota: 11,4 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011150 Číslo CAS: 12036-02-1 |