Tlačiť
Oxid nikelnatý, black (≥76% Ni) (contains Ni2O3)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Oxid niklu, Bunsenit
87302.30 87302.A1
87302.30EA 144.81 EUR
87302.30 87302.A1
Oxid nikelnatý, black (≥76% Ni) (contains Ni2O3)
Oxid nikelnatý
CAS No.: 1313-99-1 Molecular Formula: NiO Formula Weight: 74.71 Physical Form: Powder Density: 6.67 Odour: Odourless Merck Reference: 14,6512 MDL No.: MFCD00011145
Vzorec: NiO
Mw: 74.69
Teplota tavenia: 1984 °C
Hustota: 6.67
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011145
Číslo CAS: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Merck Index: 14,6512