Tlačiť
Oxid nikelnatý, black 76% Ni
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Oxid niklu, Bunsenit
223120050 223121000 223125000 223120025
ACRO223120050EA 43.26 EUR
ACRO223120050 ACRO223121000 ACRO223125000 ACRO223120025
Oxid nikelnatý, black 76% Ni
Oxid nikelnatý
Vzorec: NiO
Mw: 74.69
Teplota tavenia: 1960 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011145
Číslo CAS: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark grey-black Powder
Assay 75 to 77 % (Ni)