Oxid nikelnatý, green (≥78.5% Ni)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Oxid niklu, Bunsenit
45094.A1
45094.30
45094.A1EA
446.05
EUR
45094.A1
45094.30
Oxid nikelnatý, green (≥78.5% Ni)
Oxid nikelnatý
CAS No.: 1313-99-1
Molecular Formula: NiO
Formula Weight: 74.71
Physical Form: -400 Mesh Powder
Density: 6.67
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,6512
MDL No.: MFCD00011145
Vzorec:
NiO Teplota tavenia: 1984 °C Hustota: 6,67 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011145 Číslo CAS: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 Merck Index: 14,6512 |