Tlačiť
Oxid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
481793-25G 481793-5G
SIAL481793-25GEA 300.84 EUR
SIAL481793-25G SIAL481793-5G
Oxid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid nikelnatý
Vzorec: NiO
Teplota tavenia: 1990 °C
Hustota: 4,6…6.67 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011145
Číslo CAS: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7