Tlačiť
Oxid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Oxid niklu, Bunsenit
M-Clarity™ quality level = MQ100
203882-100G 203882-20G
SIAL203882-100GEA 619.67 EUR
SIAL203882-100G SIAL203882-20G
Oxid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid nikelnatý
Vzorec: NiO
Mw: 74.69
Teplota tavenia: 1990
Hustota: 4.6…6.67 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011145
Číslo CAS: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7