Oxid nikelnatý ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Oxid niklu, Bunsenit
10819.06
10819.14
10819.22
10819.06EA
72.9
EUR
10819.06
10819.14
10819.22
Oxid nikelnatý ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Oxid nikelnatý
Purity: 99.998%
CAS No.: 1313-99-1
Molecular Formula: NiO
Formula Weight: 74.71
Physical Form: Powder
Density: 6.67
Appearance: Dark green
Odour: Odourless
Melting Point: 1984°
Merck Reference: 14,6512
MDL No.: MFCD00011145
Vzorec:
NiO Mw: 74.69 Teplota tavenia: 1984 °C Hustota: 6.67 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011145 Číslo CAS: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 Merck Index: 14,6512 |