Tlačiť
Iridium(IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
206237-1G 206237-5G
SIAL206237-1GEA 782.99 EUR
SIAL206237-1G SIAL206237-5G
Iridium(IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Iridium(IV) oxide
Vzorec: IrO₂
Teplota varu: –27 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –102 °C
Hustota: 3,09 g/cm³ (18 °C)
Číslo MDL: MFCD00011065
Číslo CAS: 12030-49-8
EINECS: 234-743-9
OSN: 1479
ADR: 5.1,II