Oxid železitý ≥98% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
12375.A1
12375.A7
12375.C4
12375.A1EA
81.83
EUR
12375.A1
12375.A7
12375.C4
Oxid železitý ≥98% (metals basis)
Oxid železitý
Purity: 98%
CAS No.: 1309-37-1
Molecular Formula: Fe2O3
Formula Weight: 159.69
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.24
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 1565°
Merck Reference: 14,4028
MDL No.: MFCD00011008
Vzorec:
Fe₂O₃ Teplota tavenia: 1565 °C Hustota: 5,24 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011008 Číslo CAS: 1309-37-1 EINECS: 215-168-2 Merck Index: 14,4028 |