Tlačiť
Oxid železitý 99.999% (trace metals basis) -100 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
193260100 193260500 193262500
ACRO193260100EA 109.91 EUR
ACRO193260100 ACRO193260500 ACRO193262500
Oxid železitý 99.999% (trace metals basis) -100 mesh
Oxid železitý
Vzorec: Fe₂O₃
Teplota tavenia: 1538 °C (rozkl.)
Hustota: 5,24 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011008
Číslo CAS: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red-brown to rust brown Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %