Tlačiť
Oxid železnato-železitý ≥97% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Magnetite, Triiron tetraoxide, Iron(II,III) oxide
12374.A1 12374.A7 12374.C4
12374.A1EA 88.52 EUR
12374.A1 12374.A7 12374.C4
Oxid železnato-železitý ≥97% (metals basis)
Oxid železnato-železitý
Purity: 97% CAS No.: 1317-61-9 Molecular Formula: Fe3O4 Formula Weight: 231.54 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.2 Refractive Index: 3.0 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1538° Merck Reference: 14,4040 MDL No.: MFCD00011010
Vzorec: Fe₃O₄
Mw: 231.54
Teplota tavenia: 1538 °C
Hustota: 5.2
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011010
Číslo CAS: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Merck Index: 14,4040