Tlačiť
Oxid kobaltnato-kobaltitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
221643-250G 221643-50G
SIAL221643-250GEA 390.95 EUR
SIAL221643-250G SIAL221643-50G
Oxid kobaltnato-kobaltitý, Sigma-Aldrich®
Oxid kobaltnato-kobaltitý
Vzorec: Co₃O₄
Mw: 240.8
Teplota tavenia: 895
Hustota: 6.005 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010939
Číslo CAS: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
Merck Index: 13,02454