Tlačiť
Oxid kobaltnato-kobaltitý
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
A16121.0B A16121.18 A16121.30
A16121.0BEA 488.28 EUR
A16121.0B A16121.18 A16121.30
Oxid kobaltnato-kobaltitý
Oxid kobaltnato-kobaltitý
CAS No.: 1308-06-1 Molecular Formula: Co3O4 Formula Weight: 240.80 Melting Point: 900° dec. Merck Reference: 14,2429 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010939
Vzorec: Co₃O₄
Mw: 240.8
Teplota tavenia: 900 °C (rozkl.)
Hustota: 6.11
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010939
Číslo CAS: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02454