Oxid kobaltnato-kobaltitý ≥99% (metals basis), nanopowder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
44661.14
44661.22
44661.36
44661.14EA
108.55
EUR
44661.14
44661.22
44661.36
Oxid kobaltnato-kobaltitý ≥99% (metals basis), nanopowder
Oxid kobaltnato-kobaltitý
Purity: 99%
CAS No.: 1308-06-1
Molecular Formula: Co3O4
Formula Weight: 240.80
Physical Form: 50-80nm APS Powder, S.A. 10m2/g
Density: 6.11
Appearance: Black
Melting Point: 900° dec.
Merck Reference: 14,2429
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010939
Vzorec:
Co₃O₄ Mw: 240.8 Teplota tavenia: 900 °C (rozkl.) Hustota: 6.11 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010939 Číslo CAS: 1308-06-1 EINECS: 215-157-2 OSN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2429 |