Oxid kobaltnato-kobaltitý ≥99.7% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
40184.36
40184.22
40184.A4
40184.14
40184.36EA
576.01
EUR
40184.36
40184.22
40184.A4
40184.14
Oxid kobaltnato-kobaltitý ≥99.7% (metals basis)
Oxid kobaltnato-kobaltitý
Purity: 99.7%
CAS No.: 1308-06-1
Molecular Formula: Co3O4
Formula Weight: 240.80
Physical Form: -400 Mesh Powder
Density: 6.11
Appearance: Black
Melting Point: 900° dec.
Solubility: Soluble in acids and alkalies
Merck Reference: 14,2429
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010939
Enamels, semiconductors, grinding wheels
Vzorec:
Co₃O₄ Mw: 240.8 Teplota tavenia: 900 °C (rozkl.) Hustota: 6.11 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010939 Číslo CAS: 1308-06-1 EINECS: 215-157-2 OSN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2429 |