Oxid kobaltnato-kobaltitý ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10695.09
10695.18
10695.09EA
179.3
EUR
10695.09
10695.18
Oxid kobaltnato-kobaltitý ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Oxid kobaltnato-kobaltitý
Purity: 99.9985%
CAS No.: 1308-06-1
Molecular Formula: Co3O4
Formula Weight: 240.80
Physical Form: Powder
Density: 6.11
Appearance: Black
Melting Point: 900° dec.
Merck Reference: 14,2429
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010939
Vzorec:
Co₃O₄ Teplota tavenia: 900 °C (rozkl.) Hustota: 6,11 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010939 Číslo CAS: 1308-06-1 EINECS: 215-157-2 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2429 |