Tlačiť
Oxid kobaltnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Cobalt oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
343153-100G 343153-10G
SIAL343153-100GEA 924.09 EUR
SIAL343153-100G SIAL343153-10G
Oxid kobaltnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid kobaltnatý
Vzorec: CoO
Mw: 74.93
Teplota tavenia: 1933
Hustota: 6.1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00016031
Číslo CAS: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02507