Tlačiť
Oxid kobaltnatý ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Cobalt oxide
44354.06 44354.14 44354.22
44354.06EA 244.74 EUR
44354.06 44354.14 44354.22
Oxid kobaltnatý ≥99.995% (metals basis)
Oxid kobaltnatý
Purity: 99.995% CAS No.: 1307-96-6 Molecular Formula: CoO, may contain up to 10% Co3O4 Formula Weight: 74.93 Physical Form: Powder Density: 6.45 Appearance: Green-brown Melting Point: 1935° Merck Reference: 14,2446 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00016031
Vzorec: CoO
Mw: 74.93
Teplota tavenia: 1935 °C
Hustota: 6.45
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016031
Číslo CAS: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,2446