Tlačiť
Oxid kobaltnatý , Co >74% -325 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cobalt oxide
379200100 379201000
ACRO379200100EA 72.9 EUR
ACRO379200100 ACRO379201000
Oxid kobaltnatý , Co >74% -325 mesh
Oxid kobaltnatý
Vzorec: CoO
Mw: 74.93
Teplota tavenia: 1785 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016031
Číslo CAS: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6
OSN: 3288
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,02507
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark grey to green-brown Powder
Additional info oxides
Purity ≥74.0 % Co