Palladium(II) iodide (≥28% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
11881.04
11881.09
11881.04EA
262.77
EUR
11881.04
11881.09
Palladium(II) iodide (≥28% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Palladium(II) iodide
Purity: 99.9%
CAS No.: 7790-38-7
Molecular Formula: PdI2
Formula Weight: 360.23
Physical Form: Powder
Density: 6.003
Appearance: Black
Melting Point: 350° dec.
MDL No.: MFCD00011171
Vzorec:
I₂Pd Mw: 360.23 Teplota tavenia: 350 °C (rozkl.) Hustota: 6.003 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011171 Číslo CAS: 7790-38-7 EINECS: 232-203-7 |