Tlačiť
Jodid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Nickel (II) iodide, Nickel iodide (NiI2)
M-Clarity™ quality level = MQ100
400777-25G 400777-5G
SIAL400777-25GEA 206.69 EUR
SIAL400777-25G SIAL400777-5G
Jodid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Jodid nikelnatý
Vzorec: I₂Ni
Mw: 312.5
Teplota tavenia: 797
Hustota: 5.83 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00016264
Číslo CAS: 13462-90-3
EINECS: 236-666-6
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06594