Jodid nikelnatý, anhydrous ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Nickel (II) iodide, Nickel iodide (NiI2)
22893.06
22893.14
22893.06EA
77.71
EUR
22893.06
22893.14
Jodid nikelnatý, anhydrous ≥99.5% (metals basis)
Jodid nikelnatý
Purity: 99.5%
CAS No.: 13462-90-3
Molecular Formula: NiI2
Formula Weight: 312.51
Physical Form: -8 Mesh
Density: 5.834
Melting Point: 797°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016264
Vzorec:
I₂Ni Mw: 312.5 Teplota tavenia: 797 Hustota: 5.834 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016264 Číslo CAS: 13462-90-3 EINECS: 236-666-6 OSN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,06594 |