Tlačiť
Fluorid nikelnatý, anhydrous 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Nickel difluoride
13067.09 13067.18
13067.09EA 138.99 EUR
13067.09 13067.18
Fluorid nikelnatý, anhydrous 97%
Fluorid nikelnatý
Purity: 97% CAS No.: 10028-18-9 Molecular Formula: NiF2 Formula Weight: 96.71 Physical Form: Crystalline Density: 4.72 Appearance: Pale yellow Odour: Odourless Solubility: Slightly soluble in water Merck Reference: 14,6508 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00016263
Vzorec: F₂Ni
Mw: 96.69
Teplota tavenia: 1360…1380 °C
Hustota: 4.72
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016263
Číslo CAS: 10028-18-9
EINECS: 233-071-3
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,6508