Tlačiť
Cobalt(III) fluoride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
236136-25G 236136-5G
SIAL236136-25GEA 137.99 EUR
SIAL236136-25G SIAL236136-5G
Cobalt(III) fluoride, Sigma-Aldrich®
Cobalt(III) fluoride
Vzorec: CoF₃
Teplota tavenia: 927 °C
Hustota: 3,88 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010942
Číslo CAS: 10026-18-3
EINECS: 233-062-4
OSN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02491