Tlačiť
Cobalt(III) fluoride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cobaltic fluoride, Cobalt trifluoride
11490.14 11490.22
11490.14EA 120.97 EUR
11490.14 11490.22
Cobalt(III) fluoride ≥99%
Cobalt(III) fluoride
Purity: 99% CAS No.: 10026-18-3 Molecular Formula: CoF3 Formula Weight: 115.93 Physical Form: Powder Density: 3.88 Merck Reference: 14,2430 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00010942
Vzorec: CoF₃
Mw: 115.93
Teplota tavenia: 927
Hustota: 3.88
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010942
Číslo CAS: 10026-18-3
EINECS: 233-062-4
OSN: 3085
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,02491