Cobalt(II) fluoride, anhydrous 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
13074.14
13074.22
13074.14EA
99.48
EUR
13074.14
13074.22
Cobalt(II) fluoride, anhydrous 98%
Cobalt(II) fluoride
Purity: 98%
CAS No.: 10026-17-2
Molecular Formula: CoF2
Formula Weight: 96.93
Physical Form: Powder
Density: 4.46
Melting Point: 1200°
Boiling Point: 1400°
Merck Reference: 14,2440
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00010941
Vzorec:
CoF₂ Teplota varu: 1400 °C Teplota tavenia: 1200 °C Hustota: 4,46 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010941 Číslo CAS: 10026-17-2 EINECS: 233-061-9 OSN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 14,2440 |