Tlačiť
Cobalt(II) fluoride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
311270250 311270050
ACRO311270250EA 129.96 EUR
ACRO311270250 ACRO311270050
Cobalt(II) fluoride 99%
Cobalt(II) fluoride
Vzorec: CoF₂
Teplota varu: 1400 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 1200 °C
Hustota: 4,46 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010941
Číslo CAS: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
OSN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02465
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Pink Powder
Assay ≥98.5 % (ex F)