Tlačiť
Chlorid ruthenitý, anhydrous 99.9% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
197210020 197210100 197210500
ACRO197210020EA 224.23 EUR
ACRO197210020 ACRO197210100 ACRO197210500
Chlorid ruthenitý, anhydrous 99.9% (trace metals basis)
Chlorid ruthenitý
Vzorec: Cl₃Ru
Teplota tavenia: >500 °C (rozkl.)
Hustota: 3,11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011208
Číslo CAS: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
OSN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08455
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Black Powder or crystals
Assay 48 to 50 % (Ru)
Total trace metal impurities ≤0.1 %