Tlačiť
Rhodium(III) chloride, anhydrous ≥99.9% (metals basis) Rh ≥ 48.7%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11815.01 11815.03 11815.06
11815.01EA 446.05 EUR
11815.01 11815.03 11815.06
Rhodium(III) chloride, anhydrous ≥99.9% (metals basis) Rh ≥ 48.7%
Rhodium(III) chloride
Purity: 99.9% CAS No.: 10049-07-7 Molecular Formula: Cl3Rh Formula Weight: 209.26 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red-brown Odour: Odourless Merck Reference: 14,8188 MDL No.: MFCD00011204
Vzorec: Cl₃Rh
Hustota: 5,38 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011204
Číslo CAS: 10049-07-7
EINECS: 233-165-4
Merck Index: 14,8188