Tlačiť
Rhodium(III) chloride Rh 48,6-49,2%, anhydrous
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Rhodium(III) chloride, Rhodium trichloride
419105000 419100025
ACRO419105000EA 954.54 EUR
ACRO419105000 ACRO419100025
Rhodium(III) chloride Rh 48,6-49,2%, anhydrous
Rhodium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Rh
Mw: 209.26
Teplota varu: 717 °C (730 mmHg)
Teplota tavenia: 450 °C
Hustota: 5.38 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011204
Číslo CAS: 10049-07-7
EINECS: 233-165-4
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08355
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red, grey, red-black or black Crystalline powder, crystals or granules
Assay 48.6 to 49.2 % (Rh)
Total trace metal impurities ≤0.001 %