Platinum(IV) chloride ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 57%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Platinum tetrachloride
43703.03
43703.06
43703.03EA
345.77
EUR
43703.03
43703.06
Platinum(IV) chloride ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 57%, Premion®
Platinum(IV) chloride
Purity: 99.99+%
CAS No.: 13454-96-1
Molecular Formula: PtCl4
Formula Weight: 336.90
Physical Form: Crystalline
Density: 4.303
Appearance: Brown
Odour: Odourless
Melting Point: 370° dec.
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011182
Vzorec:
Cl₄Pt Teplota tavenia: 370 °C (rozkl.) Hustota: 4,303 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011182 Číslo CAS: 13454-96-1 EINECS: 236-645-1 OSN: 2923 ADR: 8,III |