Platinum(IV) chloride (≥57% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11045.03
11045.06
11045.03EA
249.5
EUR
11045.03
11045.06
Platinum(IV) chloride (≥57% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Platinum(IV) chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13454-96-1
Molecular Formula: PtCl4
Formula Weight: 336.90
Physical Form: Crystalline
Density: 4.303
Appearance: Brown
Odour: Odourless
Melting Point: 370° dec.
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011182
Vzorec:
Cl₄Pt Teplota tavenia: 370 °C (rozkl.) Hustota: 4,303 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011182 Číslo CAS: 13454-96-1 EINECS: 236-645-1 OSN: 2923 ADR: 8,III |