Tlačiť
Platinum(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
520632-1G 520632-5G
SIAL520632-1GEA 461.29 EUR
SIAL520632-1G SIAL520632-5G
Platinum(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Platinum(II) chloride
Vzorec: Cl₂Pt
Teplota tavenia: 581 °C
Hustota: 6,05 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011181
Číslo CAS: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07687