Platinum(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
Platinum dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
206091-1G
206091-250MG
206091-5G
SIAL206091-1GEA
187.86
EUR
SIAL206091-1G
SIAL206091-250MG
SIAL206091-5G
Platinum(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Platinum(II) chloride
Vzorec:
Cl₂Pt Mw: 265.99 Teplota tavenia: 581 Hustota: 6.05 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00011181 Číslo CAS: 10025-65-7 EINECS: 233-034-1 OSN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 12,07687 |