Platinum(II) chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16549.03
A16549.06
A16549.03EA
269.96
EUR
A16549.03
A16549.06
Platinum(II) chloride ≥98%
Platinum(II) chloride
Purity: 98%
CAS No.: 10025-65-7
Molecular Formula: Cl2Pt
Formula Weight: 266.00
Melting Point: 581° dec.
Merck Reference: 14,7528
MDL No.: MFCD00011181
Vzorec:
Cl₂Pt Teplota tavenia: 581 °C (rozkl.) Hustota: 5,87 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011181 Číslo CAS: 10025-65-7 EINECS: 233-034-1 OSN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,7528 |