Platinum(II) chloride ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 73%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
43090.03
43090.06
43090.03EA
371.84
EUR
43090.03
43090.06
Platinum(II) chloride ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 73%, Premion®
Platinum(II) chloride
Purity: 99.99+%
CAS No.: 10025-65-7
Molecular Formula: Cl2Pt
Formula Weight: 266.00
Physical Form: Powder
Density: 5.87
Appearance: Green-brown
Melting Point: 581° dec.
Merck Reference: 14,7528
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011181
Vzorec:
Cl₂Pt Teplota tavenia: 581 °C (rozkl.) Hustota: 5,87 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011181 Číslo CAS: 10025-65-7 EINECS: 233-034-1 OSN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,7528 |