Tlačiť
Chlorid paladnatý, anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Palladium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07110.0001 8.07110.0005 8.07110.0010
8.07110.0001EA 380.53 EUR
8.07110.0001 8.07110.0005 8.07110.0010
Chlorid paladnatý, anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorid paladnatý
Vzorec: PdCl₂
Mw: 177.33
Teplota tavenia: 678
Hustota: 4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003558
Číslo CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07058
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 680 °C
Molar Mass 177.33 g/mol
Density 4.0 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material