Chlorid paladnatý (≥59,5% Pd) ≥99.999% (metals basis) Pd ≥ 59.5%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Palladium dichloride
43085.03
43085.06
43085.14
43085.03EA
273.58
EUR
43085.03
43085.06
43085.14
Chlorid paladnatý (≥59,5% Pd) ≥99.999% (metals basis) Pd ≥ 59.5%, Premion®
Chlorid paladnatý
Purity: 99.999%
CAS No.: 7647-10-1
Molecular Formula: PdCl2
Formula Weight: 177.31
Physical Form: Powder
Density: 4.0
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 675° dec.
Merck Reference: 14,6990
MDL No.: MFCD00003558
Vzorec:
PdCl₂ Mw: 177.33 Teplota tavenia: 675 °C (rozkl.) Hustota: 4.0 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003558 Číslo CAS: 7647-10-1 EINECS: 231-596-2 OSN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,6990 |