Tlačiť
Chlorid paladnatý (≥59,0% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Palladium dichloride
11034.04 11034.09 11034.18 11034.22 11034.30 11034.02
11034.04EA 545.96 EUR
11034.04 11034.09 11034.18 11034.22 11034.30 11034.02
Chlorid paladnatý (≥59,0% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Chlorid paladnatý
Purity: 99.9% CAS No.: 7647-10-1 Molecular Formula: PdCl2 Formula Weight: 177.31 Physical Form: Crystalline Density: 4.0 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 675° dec. Solubility: Soluble in dilute mineral acids, aqueous metal halides Merck Reference: 14,6990 MDL No.: MFCD00003558
Catalyst precursor
Vzorec: PdCl₂
Mw: 177.33
Teplota tavenia: 675 °C (rozkl.)
Hustota: 4.0
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003558
Číslo CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,6990