Tlačiť
Chlorid paladnatý 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Palladium dichloride
369670010 369670050 369670250
ACRO369670010EA 293.21 EUR
ACRO369670010 ACRO369670050 ACRO369670250
Chlorid paladnatý 99.999% (trace metals basis)
Chlorid paladnatý
Vzorec: PdCl₂
Mw: 177.33
Teplota tavenia: 678…680 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003558
Číslo CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07058
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Powder
Assay 59 to 61 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤0.001 %