Tlačiť
Chlorid paladnatý (59% Pd)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Palladium dichloride
195200010 195200050 195200250
ACRO195200010EA 293.21 EUR
ACRO195200010 ACRO195200050 ACRO195200250
Chlorid paladnatý (59% Pd)
Chlorid paladnatý
Vzorec: PdCl₂
Mw: 177.33
Teplota tavenia: 678…680 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003558
Číslo CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07058
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red-brown Powder
Assay 59 to 60 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Copper (Cu) ≤15 ppm
Iron (Fe) ≤15 ppm
Lead (Pb) ≤15 ppm
Magnesium (Mg) ≤15 ppm
Silicon (Si) ≤30 ppm
Silver (Ag) ≤30 ppm