Chlorid nikelnatý, anhydrous 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22085.14
B22085.22
B22085.36
B22085.14EA
44.52
EUR
B22085.14
B22085.22
B22085.36
Chlorid nikelnatý, anhydrous 98%
Chlorid nikelnatý
Purity: 98%
CAS No.: 7718-54-9
Molecular Formula: Cl2Ni
Formula Weight: 129.60
Odour: Odourless
Melting Point: 1001°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011142
Vzorec:
Cl₂Ni Teplota tavenia: 1001 °C Hustota: 3,55 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011142 Číslo CAS: 7718-54-9 EINECS: 231-743-0 OSN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6505 |