Chlorid nikelnatý, anhydrous ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Nickel dichloride
14687.22
14687.36
14687.22EA
166.63
EUR
14687.22
14687.36
Chlorid nikelnatý, anhydrous ≥99% (metals basis)
Chlorid nikelnatý
Purity: 99%
CAS No.: 7718-54-9
Molecular Formula: Cl2Ni
Formula Weight: 129.60
Physical Form: Powder
Density: 3.55
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 1001°
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011142
Vzorec:
Cl₂Ni Mw: 129.6 Teplota tavenia: 1001 °C Hustota: 3.55 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011142 Číslo CAS: 7718-54-9 EINECS: 231-743-0 OSN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6505 |