Chlorid nikelnatý, anhydrous 99.99% (trace metals basis), powder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
378350050
378350250
ACRO378350050EA
247.89
EUR
ACRO378350050
ACRO378350250
Chlorid nikelnatý, anhydrous 99.99% (trace metals basis), powder
Chlorid nikelnatý
Vzorec:
Cl₂Ni Teplota tavenia: 1001 °C Hustota: 3,55 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011142 Číslo CAS: 7718-54-9 EINECS: 231-743-0 OSN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06588 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Yellow to orange Powder |
Titration Complexometric | 44.6 to 46.0 % (Ni) |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |