Tlačiť
Iridium(III) chloride, anhydrous ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 63.9%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43380.03 43380.06
43380.03EA 717.8 EUR
43380.03 43380.06
Iridium(III) chloride, anhydrous ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 63.9%, Premion®
Iridium(III) chloride
Purity: 99.99% CAS No.: 10025-83-9 Molecular Formula: IrCl3 Formula Weight: 298.56 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Green to brown Melting Point: 763° dec. Merck Reference: 14,5088 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011063
Vzorec: Cl₃Ir
Mw: 298.58
Teplota tavenia: 763 °C (rozkl.)
Hustota: 5.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011063
Číslo CAS: 10025-83-9
EINECS: 233-044-6
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 14,5088