Tlačiť
Iridium(III) chloride Ir ≥ 62%, anhydrous
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12158.03 12158.06
12158.03EA 718.81 EUR
12158.03 12158.06
Iridium(III) chloride Ir ≥ 62%, anhydrous
Iridium(III) chloride
CAS No.: 10025-83-9 Molecular Formula: IrCl3 Formula Weight: 298.56 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Green to brown Melting Point: 763° dec. Solubility: Insoluble in water, acids, alkalies Merck Reference: 14,5088 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011063
Vzorec: Cl₃Ir
Teplota tavenia: 763 °C (rozkl.)
Hustota: 5,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011063
Číslo CAS: 10025-83-9
EINECS: 233-044-6
OSN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,5088